accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2186-92-7

IUPAC Name: 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
Synonyme: 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol): 182.22
Summenformel: C10H14O3
InChi Key: NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern