accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2524-52-9

H3COON

CAS RN 2524-52-9

IUPAC Name: ethyl pyridine-2-carboxylate
Synonyme: picolinic acid, ethyl ester
Molekulargewicht (g/mol): 151.17
Summenformel: C8H9NO2
InChi Key: FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (4)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)