accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHCH3n

CAS RN 25322-69-4

IUPAC Name: 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Synonyme: ppg-3 ppg-9 ppg-7
Molekulargewicht (g/mol): 134.18
Summenformel: C6H14O3
InChi Key: DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)COC(C)CO
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (22)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (22)
  • (3)
  • (1)