accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)(R)OH(S)(S)HO

CAS RN 50-28-2

IUPAC Name: (1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
Synonyme: estradiol ovahormon delta-estradiol D-3,17β-estradiol esclim menostar amnestrogen estradurin estrodiolum 雌二醇
Molekulargewicht (g/mol): 272.39
Summenformel: C18H24O2
InChi Key: VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (10)
  • (9)
Menge 
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (4)
  • (1)
Industry Type 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)