accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53936-56-4

OOOH

CAS RN 53936-56-4

IUPAC Name: 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Synonyme: tetrahydropyranyloxy phenol
Molekulargewicht (g/mol): 194.23
Summenformel: C11H14O3
InChi Key: GFBCWCDNXDKFRH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern