accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 54301-15-4

IUPAC Name: hydrogen N-{4-[(acridin-9-yl)amino]-3-methoxyphenyl}methanesulfonamide chloride
Synonyme: hydrogen amsacrine chloride
Molekulargewicht (g/mol): 429.92
Summenformel: C21H20ClN3O3S
InChi Key: WDISRLXRMMTXEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC(NS(C)(=O)=O)=CC=C1NC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern