accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOOHH2OOHSOOHO

CAS RN 5908-99-6

IUPAC Name: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate sulfuric acid hydrate
Synonyme: ()-hyoscyamine sulfuric acid hydrate
Molekulargewicht (g/mol): 405.46
Summenformel: C17H27NO8S
InChi Key: PVGPXGKNDGTPTD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.OS(O)(=O)=O.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)