accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBr

CAS RN 626-39-1

IUPAC Name: 1,3,5-tribromobenzene
Synonyme: 1,3,5-tribromobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 314.8
Summenformel: C6H3Br3
InChi Key: YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (7)
Menge 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)