accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 63659-19-8

IUPAC Name: hydrogen 1-{4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol chloride
Synonyme: hydrogen betaxolol chloride
Molekulargewicht (g/mol): 343.89
Summenformel: C18H30ClNO3
InChi Key: CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (10)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)