CAS RN 6413-10-1
IUPAC Name:
ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Synonyme:
fructone ethylacetoacetate ethylene glycol ketal
Molekulargewicht (g/mol):
174.2
Summenformel:
C8H14O4
InChi Key:
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
Ethyl-2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Ethyl-2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Ethyl-2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.