accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClClNSNHNNNH

CAS RN 64461-82-1

IUPAC Name: hydrogen 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine chloride
Synonyme: hydrogen tizanidine chloride
Molekulargewicht (g/mol): 290.17
Summenformel: C9H9Cl2N5S
InChi Key: ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].ClC1=C(NC2=NCCN2)C2=NSN=C2C=C1
Farbe 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern