CAS RN 6631-94-3
IUPAC Name:
1-(10H-phenothiazin-2-yl)ethan-1-one
Synonyme:
1-(10H-phenothiazin-2-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
241.31
Summenformel:
C14H11NOS
InChi Key:
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
2-Acetylphenothiazin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Acetylphenothiazin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Acetylphenothiazin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
ML171, MedChemExpress
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.