accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68489-09-8

CH3ONHOCH3H3CCH3

CAS RN 68489-09-8

IUPAC Name: N-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexane-1-carboxamide
Synonyme: 2-isopropyl-N-(4-methoxyphenyl)-5-methylcyclohexane-1-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol): 289.42
Summenformel: C18H27NO2
InChi Key: HNSGVPAAXJJOPQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(NC(=O)C2CC(C)CCC2C(C)C)C=C1
Güte 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern