CAS RN 69-65-8
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +%
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+%
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 IUPAC-Name: (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
D-Mannitol, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 IUPAC-Name: Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, ACS
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 IUPAC-Name: (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
D-Mannitol, 99 %, MP Biomedicals™
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: Mannazucker,Cordyceps-Säure,Manna-Zucker,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
D-Mannitol, für ACS-Analysen, 98,4 %, MP Biomedicals™
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 IUPAC-Name: Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
D-Mannitol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
Mannitol, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mannitol, Pulver, in mehreren Pharmakopöen monographiert, U.S.P., J.T. Baker™
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: Mannazucker,Cordyceps-Säure,Manna-Zucker,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Melford D-Mannitol
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Mannitol, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
CAS: 69-65-8 Summenformel: C6H14O6 Molekulargewicht (g/mol): 182.17 MDL-Nummer: MFCD00064287 InChI-Schlüssel: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N IUPAC-Name: hexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
D-Mannitol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
D-Mannitol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
- 1
- 2