accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 69975-86-6

CH3NONCH3NNOOO

CAS RN 69975-86-6

IUPAC Name: 7-[(1,3-dioxolan-2-yl)methyl]-1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonyme: doxofylline maxivent dioxyfilline doxofilina doxophylline ventax 多索茶碱 doxofyllinum ansimar
Molekulargewicht (g/mol): 266.26
Summenformel: C11H14N4O4
InChi Key: HWXIGFIVGWUZAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)