accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrP

CAS RN 7333-63-3

IUPAC Name: (4-bromobutyl)triphenylphosphanium bromide
Synonyme: (4-bromobutyl)triphenylphosphanium bromide
Molekulargewicht (g/mol): 478.21
Summenformel: C22H23Br2P
InChi Key: BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (5)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)