accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaONO

CAS RN 7632-00-0

IUPAC Name: sodium nitrite
Synonyme: sodium nitrite
Molekulargewicht (g/mol): 69
Summenformel: NNaO2
InChi Key: LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]N=O
Menge 
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (12)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (17)
  • (2)
  • (10)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (47)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)