accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOSOOO

CAS RN 7757-82-6

IUPAC Name: disodium sulfate
Synonyme: sodium sulfate Na2SO4 salt cake natriumsulfat sodium sulphate sodium sulfate, anhydrous
Molekulargewicht (g/mol): 142.04
Summenformel: Na2O4S
InChi Key: PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (24)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (24)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Güte 
  • (9)
  • (22)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (7)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (35)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (19)
  • (11)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (24)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (24)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (22)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (2)