accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4NH4OCrOOOCrOOO

CAS RN 7789-09-5

IUPAC Name: diammonium [(oxidodioxochromio)oxy]chromiumoylolate
Synonyme: ammonium dichromate
Molekulargewicht (g/mol): 252.06
Summenformel: Cr2H8N2O7
InChi Key: JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
SMILES: [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (17)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
Güte 
  • (4)
  • (8)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (17)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (3)