accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 877399-52-5

CH3ClFClONNNNHNH2

CAS RN 877399-52-5

IUPAC Name: 3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine
Synonyme: crizotinib
Molekulargewicht (g/mol): 450.34
Summenformel: C21H22Cl2FN5O
InChi Key: KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (5)
Reinheit (%) 
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern