accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 957346-57-5

BOOH3CCH3H3CH3COH2NF

CAS RN 957346-57-5

IUPAC Name: 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Synonyme: 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Molekulargewicht (g/mol): 265.09
Summenformel: C13H17BFNO3
InChi Key: AUQWDALPXJFOBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C=C1)C(N)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern