Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Flache Löffel mit ovaler Schale aus Edelstahl. Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl sind chemisch beständig, robust und poliert für eine einfache Reinigung.
4.95 € - 13.55 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Produkttyp | Laborlöffel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10284551
|
Bochem™
3392 |
240 mm |
8.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10418242
|
Bochem™
3391 |
200 mm |
5.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10759431
|
Bochem™
3393 |
280 mm |
13.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10594641
|
Bochem™
3394 |
320 mm |
11.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10564261
|
Bochem™
3390 |
150 mm |
4.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
- Polierte Oberfläche für einfache Reinigung.
- Ovale Schale für einfache Materialauf- und entnahme.
Spécification
Autoklavierbar | |
Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten | |
Edelstahl (18/10) |
Laborlöffel | |
10 mm |