Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Thread to barbed, flat bottom
N.V. - 67.45 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13156864
|
Kinesis™
008NB40-KD5L |
4 mm | 1/4-28M |
N.V.
5 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
13144214
|
Kinesis™
21941-14 |
1 mm | 1/4-28F |
67.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13146844
|
Kinesis™
008NB25-KD5L |
2.5 mm | 1/4-28M |
N.V.
5 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
13186854
|
Kinesis™
008NB32-KD5L |
3.2 mm | 1/4-28M |
N.V.
5 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
13196834
|
Kinesis™
008NB20-KD2L |
2 mm | 1/4-28F |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13106844
|
Kinesis™
008NB20-KD5L |
2 mm | 1/4-28M |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13136844
|
Kinesis™
008NB25-KD2L |
2.5 mm | 1/4-28F |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13184214
|
Kinesis™
008NB15-KD2L |
1.5 mm | 1/4-28F |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13176844
|
Kinesis™
008NB30-KD2L |
3 mm | 1/4-28F |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13186844
|
Kinesis™
008NB30-KD5L |
3 mm | 1/4-28M |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12933421
|
Kinesis™
008NB15-KD5L |
1.5 mm | 1/4-28M |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13176864
|
Kinesis™
008NB60-KD5L |
6 mm | 1/4-28M |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
1/4-28 M-Gewinde Omnifit™Spezifikation
PEEK |