Learn More
BD Phospholipid-bindendes Protein, APC Annexin V
Hat eine hohe Affinität zu PS und bindet an Zellen mit exponierter PS
705.00 € - 1070.00 €
Spezifikation
Probenvolumen | 5 μl |
---|---|
Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Konjugat | APC (Allophycocyanin) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15856278
|
BD
550474 |
100 Tests |
705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15866278
|
BD
550475 |
200 Tests |
1070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Konjugiert mit APC
- Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltods einhergeht, die entweder durch apoptotische oder nekrotische Prozesse verursacht werden
Durchflusszytometrie
Spezifikation
5 μl | |
4 °C | |
APC (Allophycocyanin) |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid | |
Durchflusszytometrie |