Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
51.40 € - 407.00 €
Spezifikation
Farbe | Orange |
---|---|
Material | Silikon |
Produkttyp | Stopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10352553
|
Hirschmann™
8905912 |
9 bis 11 mm |
51.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10362553
|
Hirschmann™
8905917 |
13 bis 16 mm |
59.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10507393
|
Hirschmann™
8905924 |
20 bis 23 mm |
95.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10776443
|
Hirschmann™
8905932 |
22 bis 30 mm |
152.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10196060
|
Hirschmann™
8905942 |
30 bis 40 mm |
357.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10106070
|
Hirschmann™
8905952 |
40 bis 50 mm |
407.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Orange | |
Stopfen | |
10/Pckg. |
Silikon | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |