Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Kartusche
222.00 € - 316.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Saure aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Phenolsäure, acidische Herbizide |
Partikelgröße | 45 oder 85 μm |
Sorbens | Starker Quat. Ammoniummodifizierter polymerischer Anionenaustauscher |
Typ | Chromafix HR-XA Kartusche |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12824371
|
Macherey-Nagel™
731768 |
155mg |
222.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12804441
|
Macherey-Nagel™
731769 |
240mg |
247.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12814511
|
Macherey-Nagel™
731770 |
500mg |
316.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
45 oder 85 μm | |
Chromafix HR-XA Kartusche | |
50/Packung |
Saure aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Phenolsäure, acidische Herbizide | |
Starker Quat. Ammoniummodifizierter polymerischer Anionenaustauscher | |
55 bis 65 Å | |
850 m2/g |