Learn More
Witeg™ Scheidetrichter aus Duran Glas
Witeg™ Duran™ Glas-Scheidetrichter eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
52.20 € - 174.00 €
Spezifikation
Material | Duran Glas, Borosilikatglas |
---|---|
Menge | 1er-Packung |
Produkttyp | Scheidetrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10750415
|
Witeg™
2 677 010 |
100 ml |
55.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10632563
|
Witeg™
2 677 100 |
1000 ml |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10081122
|
Witeg™
2 677 025 |
250 ml |
82.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10421763
|
Witeg™
2 677 005 |
50 ml |
52.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787534
|
Witeg™
2 677 200 |
2000 ml |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11873861
|
Witeg™
2 677 010 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Konische Form
- Graduiert
- Spar-Nadelventil-Absperrhahn
- PTFE-Nadelventil
- Kappe mit Schraubgewinde
Spezifikation
Duran Glas, Borosilikatglas | |
1er-Packung | |
Scheidetrichter |