Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
12.60 € - 35.95 €
Spezifikation
Typ | Starr |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
Material | PTFE |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16206001
|
Fisherbrand™
|
10/19 |
28.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16216001
|
Fisherbrand™
|
40/38 |
18.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16226001
|
Fisherbrand™
|
55/44 |
31.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11503332
|
Fisherbrand™
|
NS 24/29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11513332
|
Fisherbrand™
|
NS 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11543332
|
Fisherbrand™
|
45/40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11593322
|
Fisherbrand™
|
19/26 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 Torr, Liter, Sekunden-1
- Kein Fett mehr erforderlich.
- Die Manschetten sind inert.
Spezifikation
Starr | |
Glasschliffverbindungen | |
-200 bis +280 °C |
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
PTFE | |
0.5 mm |