Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Mikrofugen
Diese Mikrozentrifuge eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Sigma™ Mikrozentrifugen sind schlank und kompakt und als gekühlte und ungekühlte Ausführung lieferbar. Die wartungsfreundlichen, platzsparenden Modelle gewährleisten dank übergroßen Funktionstasten sowie einer aufgeräumten Anzeige eine einfache, praktische Anwendung.
1370.00 € - 5800.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Max. Geschwindigkeit | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Max. Geschwindigkeit | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10729253
|
Sigma Laborzentrifugen™
10014 |
Mikrozentrifuge 1-14 | 14.800 U/min | 230 V, 50/60 Hz |
1370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11750749
|
Sigma Laborzentrifugen™
10020 |
Gekühlte Mikrofuge 1-14K | 15.000 U/min | 220/240 V 50/60 Hz |
5800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10619293
|
Sigma Laborzentrifugen™
10152 |
Gekühlte Tischzentrifuge 1-15PK | 14.000 U/min | 230 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368850
|
Sigma Laborzentrifugen™
10025 |
Mikrozentrifuge 1-16 | 15,000 U/min | 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10562584
|
Sigma Laborzentrifugen™
10050 |
Mikrozentrifuge 1-15P | 14,000 U/min | 230 V, 50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Modell 1-14- Übersichtlich organisiertes Display
- Große Tasten
- Wartungsfreier Motor
- Motorisierte Abdeckungssperre, automatisches Entsperren des Deckels
- Zeitschaltuhr: 10 s bis 99 min, 1-sekündiger Zuwachs, intermittierend oder durchgehend
- Drehzahl-/RZB-Anzeige
- Drehzahlzuwachs100 U/min
- RZB-Zuwachs 10 x g
- Zwei Beschleunigungs- und Bremskurven, sanft oder schnell
- Fensterdeckel für eine unabhängige Drehzahlmessung
- Überdrehzahlbewachung
- Hergestellt gemäß E61010-2-020
- Max. Drehzahl: 15,000U/min
- Edelstahlschüssel
- Schnellabkühlungsprogramm
- 10 Programme
- R134a-Kältemittel (FCKW-frei)
- Temperaturanpassungsbereich -10 bis +40 °C
- Temperaturzuwachs 1° C
- Sichergestellte +4 °C bei Maximaldrehzahl
- Einfache und praktische Spincontrol E-Steuerung
- Übersichtlich organisiertes Display
- Große Tasten
- RZB übersteigt 20,000 x g
- Kurze Beschleunigungszeit
- Geringer Temperaturanstieg im Dauerbetrieb
- Motorisierte Deckelsperre, automatisches Entsperren des Deckels
- Zwei Beschleunigungs- und Verzögerungskurven, sanft und schnell
- Beständige, leicht zu pflegende Edelstahlschüssel
- Biosicher zertifizierte Rotoren
- Hergestellt gemäß E61010-2-020
- RoHS-konform
- IVD-Version konform mit der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika