Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silikon-Septen
Hochwertiges Material für 400 Injektionen pro Septum.
108.00 € - 176.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258613
|
Trajan Scientific and Medical™
0418501 |
11.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15268613
|
Trajan Scientific and Medical™
0418503 |
12.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15278613
|
Trajan Scientific and Medical™
0418505 |
17 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Septen mit hoher mechanischer Festigkeit – bis zu 400 Injektionen pro Septum
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
MN | |
48/Pckg. |