Learn More
Quickfit™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556. QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Vakuumfilterflasche aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und geschliffener Buchse Die schweren Wände und Sockel sind für die Vakuumfiltration ausgelegt.
110.00 € - 239.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 6556 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12483611
|
Quickfit
FB1L/3SC |
1000 ml | 136 mm | 227 mm |
239.00 €
2 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12559845
|
Quickfit
FB250/3SC |
250 ml | 85 mm | 145 mm |
110.00 €
2 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12589855
|
Quickfit
FB500/3SC |
500 mL | 105 mm | 172 mm |
184.00 €
2 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Büchner-Kolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel
- Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubverbinder für die sichere Befestigung von Vakuumschläuchen mit einem Innendurchmesser von 9 mm. Schrauben Sie den Verbinder vom Kolben ab und montieren Sie den Schlauch, schrauben Sie dann den Verbinder mit dem Schlauch wieder an den Kolben.
- Starke Wände und Sockel für die Vakuumfiltration
Spezifikation
ISO 6556 | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |