Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001276841.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 102800317 |
Name | Casein kinase I isoform epsilon Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978409
|
enQuireBio™
QP5880-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918419
|
enQuireBio™
QP5880-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15988409
|
enQuireBio™
QP5880-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908419
|
enQuireBio™
QP5880-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928419
|
enQuireBio™
QP5880-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998409
|
enQuireBio™
QP5880-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001276841.1 | |
Casein kinase I isoform epsilon Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102800317 | |
Research Use Only | |
CSNK1E | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MELRVGNKYR LGRKIGSGSF GDIYLGANIA SGEEVAIKLE CVKTKHPQLH IESKFYKMMQ GGVGIPSIKW CGAEGDYNVM VMELLGPSLE DLFNFCSRKF SLKTVLLLAD QMISRIEYIH SKNFIHRDVK PDNFLMGLGK KGNLVYIIDF GLAKKYRDAR THQHIPYREN KNLTGTARYA SINTHLGIEQ SRRDDLESLG YVLMYFNLGS LPWQGLKAAT KRQKYERISE KKMSTPIEVL CKGYPSEFST YLNFCRSLRF DDKPDYSYLR QLFRNLFHRQ GFSYDYVFDW NMLKFGAARN PEDVDRERRE HEREERMGQL RGSATRALPP GPPTGATANR LRSAAEPVAS TPASRIQPAG NTSPRAISRV DRERKVSMRL HRGAPANVSS SDLTGRQEVS RIPASQTSVP FDHLGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |