Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs sind mit einer Kombination aus konfigurierten Anschlüssen und Röhrchen zur Unterstützung von Tangentialflussfiltration (TFF)-Anwendungen ausgestattet.
196.00 € - 433.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15895091
|
Spectrum Labs™
ACBT-250-D |
KR2i-Systeme | 1/8 Zoll x 1/4 Zoll C-Flex x 33 Tauchröhrchen | 250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15626675
|
Spectrum Labs™
ACBT-1-D |
KR2i, KMPi Systeme | Einlass und Auslass 1/4 Zoll x 3/8 Zoll C-FlexBuffer und Belüftungsschlitz 1/8 Zoll x 1/4 Zoll C-Flex4 Tauchröhrchen | 1 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15885091
|
Spectrum Labs™
ACBT-2-D |
KR2i, KMPi Systeme | Einlass und Auslass 1/4 Zoll x 3/8 Zoll C-FlexBuffer und Belüftungsschlitz 1/8 Zoll x 1/4 Zoll C-Flex4 Tauchröhrchen | 2 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die Röhrchen werden geschnitten und positioniert, um sicherzustellen, dass die gesamte Lösung in das Modul geleitet wird, und um Schaumbildung zu verhindern
- Die Reservoirs wurden speziell für die nahtlose Integration in SpectrumLabs™ TFF-Pumpensysteme entwickelt
Spezifikation
Copolyester | |
TFF-Einwegbehälter |