Learn More
Bochem™ Graduierte Messeimer, aus Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Edelstahl-Messeimer mit 1-Liter-Graduierung.
111.00 € - 134.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Messeimer |
---|---|
Graduierungen | 1 l |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10683511
|
Bochem™
8324 |
15 l | 310 mm | 305 mm |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10312911
|
Bochem™
8322 |
280 mm | 235 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10182741
|
Bochem™
8321 |
8 l | 285 mm | 210 mm |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- ohne Bodenring
- Graduiert je 1 Liter
- Deckel müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Messeimer | |
1 l | |
Edelstahl (18/10) |