Learn More
TAG-72/CA 72-4TM Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ TAG-72/CA 72-4 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
123.42 € - 578.00 €
Spezifikation
Antigen | TAG-72/CA 72-4 Ab-1 |
---|---|
Klon | B72.3 |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12639746
|
Epredia
MS-138-PABX |
Concentrated | 200 μL |
578.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12699736
|
Epredia
MS-138-P |
Concentrated | 1 mL |
573.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12619746
|
Epredia
MS-138-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12609746
|
Epredia
MS-138-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12649746
|
Epredia
MS-138-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Tumor-associated glycoprotein (TAG-72) is an oncofetal antigen with properties of a mucin. About 60% of carcinoma patients express TAG-72 in their sera.
Host Species: Mouse
Clone: B72.3
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Dog, Hamster and Rat. Others not known.
Epitope: Mucin-carried-sialylated-Tn epitope
Immunogen: Membrane-enriched fraction of a human breast carcinoma liver metastasis
Molecular Weight: >1000kDa
Positive Control: Breast or lung CA
Cellular Localization: Cell surface and cytoplasmic. The majority of human adenocarcinomas including colorectal, pancreatic, gastric, ovarian, endometrial, mammary, and non-small cell lung cancer display some cell populations that are positive for Ab-1 staining. Weak or no reactivity has been observed with most cell types of normal adult tissue excepting the secretory endometrium. Ab-1 is reportedly useful in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (B72.3+) from pleural mesotheliomas (B72.3-).
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Flow Cytometry
- Radioimaging
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
TAG-72/CA 72-4 Ab-1 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Bovine, Canine, Hamster, Human, Rat | |
IgG2a κ |
B72.3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Membrane-enriched fraction of a human breast carcinoma liver metastasis | |
Primary |