UserName
Exam Gloves
Wischtücher für kontrollierte Umgebungen
Erleben Sie außergewöhnliche Sauberkeit in Reinräumen und sterilen Umgebungen mit unseren saugstarken Reinigungsprodukten. Sie sind so konzipiert, dass sie so wenig Schmutz wie möglich freisetzen, und eignen sich perfekt für die allgemeine Reinigung und die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Tücher, Schwämme und Handschuhe, die sowohl als Einweg- als auch als Mehrwegprodukte erhältlich sind.
AUSGEWÄHLT
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
Verwenden Sie diese Tücher für alle extrem kritischen Anwendungen und für allgemeine Reinigungszwecke.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
AUTOKLAVIERBAR
Micronova™ Bestrahlte Reinraumwischtücher
Ein Sortiment an fusselarmen, saugfähigen Tüchern, die sich ideal zum Reinigen, Desinfizieren, Polieren und Trocknen im Reinraum eignen
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
CHEMIKALIENBESTÄNDIG
Contec™ Polynit Reinraum-Reinigungstücher
Geringer Anteil an Partikeln und extrahierbaren Stoffen und gute Sorbierbarkeit mit Lösungsmitteln.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Nitrile Gloves
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
FAQ
In einem Reinraum wird die Partikelkonzentration in der Luft niedrig gehalten, während in einer kontrollierten Umgebung Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtung ohne spezifische Partikelnormen geregelt werden. Reinraumtücher werden in Branchen eingesetzt, die eine strenge Kontaminationskontrolle erfordern, wie z. B. in der Pharmazie, Biotechnologie und Halbleiterindustrie, und werden strengen Tests auf Partikelbildung, extrahierbare Stoffe und Fasern unterzogen. Wischtücher für kontrollierte Umgebungen eignen sich für weniger strenge Umgebungen, in denen dennoch ein gewisses Maß an Kontaminationskontrolle erforderlich ist, z. B. in Labors, bei der Herstellung medizinischer Geräte oder bei der Elektronikmontage.
Desinfektionstücher werden im Allgemeinen aus mehreren Gründen nicht als umweltfreundlich angesehen. Sie werden aus biologisch nicht abbaubaren Materialien hergestellt. Viele Desinfektionstücher werden aus synthetischen Fasern wie Polyester oder Polypropylen hergestellt, die sich in der Umwelt nur schwer abbauen lassen. Die verwendeten Desinfektionsmittel können Chemikalien enthalten, die für Wasserlebewesen und Ökosysteme schädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Desinfektionstücher sind in der Regel Einwegtücher, was zu einer erhöhten Abfallmenge führt. Es gibt jedoch einige umweltfreundlichere Optionen, wie z. B. Tücher aus biologisch abbaubaren Materialien und solche, die umweltverträgliche Desinfektionsmittel verwenden. Es ist wichtig, die Produktetiketten zu prüfen und sich nach Möglichkeit für diese Alternativen zu entscheiden.
Umweltfreundliche Tücher minimieren die Auswirkungen auf die Umwelt durch folgende Merkmale:
  • Biologisch abbaubare Materialien: Hergestellt aus natürlichen Fasern wie Bambus, Baumwolle oder Zellstoff, die sich in der Umwelt leichter abbauen
  • Kompostierbarkeit: Zertifiziert, um sich ohne schädliche Rückstände zu zersetzen
  • Nachhaltige Beschaffung: Hergestellt aus erneuerbaren Ressourcen
  • Ungiftige Inhaltsstoffe: Verwendung natürlicher, ungiftiger und umweltfreundlicher Reinigungsmittel
  • Minimaler Verpackungsaufwand: Reduzierte oder wiederverwertbare Verpackungen zur Verringerung des Gesamtabfalls
Achten Sie immer auf Zertifizierungen wie ASTM D6400 oder EN 13432 für Kompostierbarkeit
Ressourcen und verwandte Informationen
Wischtücher
Entdecken Sie umfassende Informationen und Kaufanleitungen für Wischtücher, die sowohl für allgemeine als auch für kontrollierte Umgebungen geeignet sind.
Exam Gloves Guide
Tools für die Auswahl, Anpassung und Wartung von PSA
Hier finden Sie Informationen zu Produktauswahl, Passform, Verwendung und Wartung von persönlicher Schutzausrüstung.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Kontaminationskontrolle und kontrollierte Umgebungen
Nutzen Sie unsere breite Palette an Produkten zur Kontaminationskontrolle, um Effizienz und Compliance zu gewährleisten.
Contamination Control and Controlled Environments
Kaufen Sie Ihre Marken