accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1665-48-1

H3CCH3ONHOO

CAS RN 1665-48-1

IUPAC Name: 5-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Synonyme: metaxalone
Molekulargewicht (g/mol): 221.26
Summenformel: C12H15NO3
InChi Key: IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC(OCC2CNC(=O)O2)=CC(C)=C1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern