accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3COHSOOOCH3

CAS RN 32503-27-8

IUPAC Name: tetrabutylazanium hydrogen sulfate
Synonyme: tetrabutylammonium ion hydrogen sulfate
Molekulargewicht (g/mol): 339.54
Summenformel: C16H37NO4S
InChi Key: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
  • (17)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
Güte 
  • (4)
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)