CAS RN 57-66-9
Probenecid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-66-9 Summenformel: C13H19NO4S Molekulargewicht (g/mol): 285.36 MDL-Nummer: MFCD00038402 InChI-Schlüssel: DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N Synonym: probenecid,4-dipropylsulfamoyl benzoic acid,probenecid acid,probecid,benecid,benemid,benuryl,probalan,probenemid,probexin PubChem CID: 4911 ChEBI: CHEBI:8426 IUPAC-Name: 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure SMILES: CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Probenecid, 99,8%, MP Biomedicals™
CAS: 57-66-9 Summenformel: C13H19NO4S Molekulargewicht (g/mol): 285.36 MDL-Nummer: MFCD00038402 InChI-Schlüssel: DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N Synonym: probenecid,4-dipropylsulfamoyl benzoic acid,probenecid acid,probecid,benecid,benemid,benuryl,probalan,probenemid,probexin PubChem CID: 4911 ChEBI: CHEBI:8426 IUPAC-Name: 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure SMILES: CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Probenecide, Lipomed
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Probenecide, Lipomed
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Probenecid, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Probenecid, LoGiCal
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Probenecid, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Probenecid, TRC
CAS: 57-66-9 Summenformel: C13 H19 N O4 S Molekulargewicht (g/mol): 285.36 Synonym: Probenecid,Benzoic acid, 4-[(dipropylamino)sulfonyl]-,Benzoic acid, p-(dipropylsulfamoyl)- (8CI),4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid,4-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid,4-(N,N-Dipropylaminosulfonyl)benzoic acid,4-(N,N-Dipropylsulfamoyl)benzoic acid,Apurina,Benecid,Benemid,Benuryl,NSC 18786,Probecid,Proben,Probenecid,Probenecid acid,Prolongine,Synergid R,Tubophan,Uricosid,p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid,p-(Dipropylsulfamyl)benzoic acid IUPAC-Name: 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure SMILES: CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Probenecid, MedChemExpress
MedChemExpress Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
4-[(Dipropylamino)Sulfonyl]Benzoesäure, 97 %, Maybridge
CAS: 57-66-9 Summenformel: C13H19NO4S Molekulargewicht (g/mol): 285.36 MDL-Nummer: MFCD00038402 InChI-Schlüssel: DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N Synonym: probenecid,4-dipropylsulfamoyl benzoic acid,probenecid acid,probecid,benecid,benemid,benuryl,probalan,probenemid,probexin PubChem CID: 4911 ChEBI: CHEBI:8426 IUPAC-Name: 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure SMILES: CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O