accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOClClCl

CAS RN 76-03-9

IUPAC Name: trichloroacetic acid
Synonyme: trichloroacetic acid caswell no. 870 aceto-caustin trichloroacetic acid preparation tcaa - trichloroacetic acid acide trichloracetique TCA trichloracetique, acide trichloroacetic acid (substance) epa pesticide chemical code 081002
Molekulargewicht (g/mol): 163.38
Summenformel: C2HCl3O2
InChi Key: YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (32)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
Güte 
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (32)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)