UserName
Sicherheit Des Ergebnisses Chemikalien
Sicherstellung der Messgenauigkeit: pH-Pufferlösungen und Leitfähigkeitsstandards
November 2026 | 7 Min. Lesezeit | Von: Mettler Toledo
Sicherstellung der Messgenauigkeit: pH-Pufferlösungen und Leitfähigkeitsstandards
Wir hören oft, wie wichtig genaue pH- und Leitfähigkeitsmessungen sind, um die Zuverlässigkeit und Qualität verschiedener analytischer Prozesse sicherzustellen. Haben Sie sich jemals gefragt, was diese Messwerte zuverlässig macht? Entscheidend für diese Genauigkeit ist die ordnungsgemäße Kalibrierung von pH- und Leitfähigkeitssensoren mithilfe von Referenzlösungen, die als Pufferlösungen und Leitfähigkeitsstandards bezeichnet werden und deren Werte präzise definiert sind. Diese Kalibrierlösungen, die von zahlreichen Herstellern angeboten werden, verfügen über festgelegte Qualitätsstufen, die ihre Messunsicherheit bestimmen.
Da typische pH-Messfehler bei etwa ±0,05 pH-Einheiten liegen, führt jede Abweichung von der angegebenen Unsicherheit dieser Kalibrierpuffer zu zusätzlichen, häufig unbemerkten Fehlern bei jeder durchgeführten pH-Messung. Deshalb ist es unerlässlich, hochwertige Pufferlösungen zu verwenden, die auf zertifizierte Referenzmaterialien rückführbar sind, um die Integrität der Messungen zu gewährleisten.
Doch was genau sind diese Kalibrierlösungen, und warum sind sie so wichtig?
pH-Pufferlösungen
pH-Puffer sind wässrige Lösungen, die pH-Änderungen widerstehen, wenn geringe Mengen an Säure oder Base hinzugefügt werden. Jeder pH-Wert entspricht einer bestimmten Pufferkapazität und einem bestimmten Pufferbereich. Das bedeutet, dass eine Pufferlösung bei einem gegebenen pH-Wert eine definierte Fähigkeit besitzt, pH-Änderungen bei der Zugabe von Säuren oder Basen zu widerstehen (Pufferkapazität), und ihren pH-Wert innerhalb eines bestimmten Bereichs um diesen Wert effektiv konstant hält (Pufferbereich).
Die Pufferkapazität beschreibt, wie viel Säure oder Base dem Puffer hinzugefügt werden kann, bevor sich der pH-Wert merklich verändert. Je größer die Pufferkapazität, desto widerstandsfähiger ist die Lösung gegenüber pH-Änderungen bei der Zugabe von Substanzen.
Der Pufferbereich ist das Intervall von pH-Werten, in dem die Pufferlösung effektiv wirken kann — außerhalb dieses Bereichs verliert der Puffer schnell seine Fähigkeit, pH-Änderungen zu widerstehen.
Leitfähigkeitsstandards
Ein Leitfähigkeitsstandard ist eine Referenzlösung mit einem bekannten Leitfähigkeitswert, die zur Kalibrierung oder Überprüfung von Sensoren verwendet wird. Die Verwendung des geeigneten Leitfähigkeitsstandards gewährleistet genaue Messungen. Für die Kalibrierung werden in der Regel Leitfähigkeitsstandards mit höherer Leitfähigkeit verwendet, um die Zellkonstante des Sensors zu bestimmen, während Leitfähigkeitsstandards mit niedriger Leitfähigkeit, die eine besondere Handhabung erfordern, hauptsächlich zu Überprüfungszwecken eingesetzt werden.
Wo werden Kalibrierlösungen eingesetzt?
Kalibrierlösungen werden häufig in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen zur Kalibrierung von pH- oder Leitfähigkeitssensoren eingesetzt. Bei METTLER TOLEDO sind pH-Puffer in zwei Verpackungsformaten erhältlich: als Pufferbeutel für den einmaligen Gebrauch oder als Flaschen mit Pufferlösung. Zu den häufigsten Anwendungen gehören:
Laborforschung
Kalibrierlösungen sind in Laborumgebungen unerlässlich, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit nicht nur von pH-Messgeräten, sondern auch von Messinstrumenten wie Leitfähigkeitsmessgeräten sicherzustellen. Durch die Bereitstellung bekannter Referenzwerte helfen diese Lösungen dabei, die Instrumente zu überprüfen und anzupassen, um bei Experimenten und Analysen präzise Messungen zu ermöglichen.
Qualitätskontrolle in der Fertigung
In industriellen Fertigungsprozessen werden Kalibrierlösungen regelmäßig eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der Instrumente aufrechtzuerhalten und eine gleichbleibende Produktqualität sicherzustellen. Eine regelmäßige Kalibrierung hilft dabei, Messgeräteabweichungen oder Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen und Messfehler zu minimieren, die für die Produktionskontrolle entscheidend sind.
Umweltüberwachung
Umweltlabore verwenden Kalibrierlösungen, um die Präzision von Instrumenten zur Messung der Wasserqualität, der Bodeneigenschaften und von Luftproben zu bestätigen. Genaue Messwerte sind entscheidend für die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Bewertung der Schadstoffbelastung.
Pharmazeutische Industrie
Puffer und Lösungen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Wirksamkeit von Arzneimitteln während der Formulierung und Prüfung. Puffer helfen dabei, den gewünschten pH-Wert in Arzneimittelformulierungen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Wirkstoffe stabil und wirksam bleiben.
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Bei der Lebensmittelverarbeitung werden Kalibrierlösungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass Instrumente zur Messung des Säuregehalts, des Salzgehalts oder anderer chemischer Eigenschaften genaue Ergebnisse liefern. Dies trägt dazu bei, eine gleichbleibende Produktqualität, Sicherheit und die Einhaltung von Gesundheitsstandards zu gewährleisten.
Was bietet METTLER TOLEDO im Bereich der pH-Pufferlösungen an?
Ob technische Puffer, zertifizierte Puffer oder NIST/DIN-Puffer – METTLER TOLEDO verfügt über ein umfassendes Angebot an pH-Kalibrierlösungen für jede Anwendung.
Technische Puffer werden mit einem Zertifikat von METTLER TOLEDO geliefert, das für die meisten Lösungen eine Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten bescheinigt.
ProduktcodeLieferanten-Nr.BeschreibungPackungsgröße
10598281
51350002Technischer Puffer pH 2.00250 ml
1260130651350016Technischer Puffer pH 2.006x 250 ml
1533940030111134Technischer Puffer pH 2.0030x 20 ml (Beutel)
1020184151350004Technischer Puffer pH 4.01250 ml
1261130651350018Technischer Puffer pH 4.016x 250 ml
1266351651302069Technischer Puffer pH 4.0130x 20 ml (Beutel)
1747555930464188Technischer Puffer pH 5.00250 ml
1068370151350006Technischer Puffer pH 7.00250 ml
1262130651350020Technischer Puffer pH 7.006x 250 ml
1272316151302047Technischer Puffer pH 7.0030x 20 ml (Beutel)
1722497330464189Technischer Puffer pH 8.00250 ml
1038319151350008Technischer Puffer pH 9.21250 ml
1263130651350022Technischer Puffer pH 9.216x 250 ml
1213780051302070Technischer Puffer pH 9.2130x 20 ml(Beutel)
1034329151350010Technischer Puffer pH 10.00250 ml
1042270151350024Technischer Puffer pH 10.006x 250 ml
1043172151302079Technischer Puffer pH 10.0130x 20 ml (Beutel)
1063409151350012Technischer Puffer pH 11.00250 ml
1196253551350026Technischer Puffer pH 11.006x 250 ml
1539569830111135Technischer Puffer pH 11.0030x 20 ml (Beutel)
1059757151302068Rainbow-Beutel I (4.01 / 7.00 / 9.21)3x 10x 20 ml (Beutel)
1269351651302080Rainbow-Beutel II (4.01 / 7.00 / 10.01)3x 10x 20 ml (Beutel)
1536103430095312Rainbow-Flaschen I (4.01 / 7.00 / 9.21)3x 2x 250 ml
Zertifizierte Puffer werden von einem durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditierten Labor mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten überprüft und zertifiziert. Diese Puffer sind auf ein Zertifikat einer akkreditierten Stelle des DKD (Deutscher Kalibrierdienst) rückführbar. Sie werden gemäß ISO/IEC 17025 gemessen.
ProduktcodeLieferanten-Nr.BeschreibungPackungsgröße
1023842251350032Zertifizierter Puffer pH 4.01250 ml
1071176551350042Zertifizierter Puffer pH 4.016x 250 ml
1070988351350034Zertifizierter Puffer pH 7.00250 ml
1071195551350044Zertifizierter Puffer pH 7.006x 250 ml
1053335351350036Zertifizierter Puffer pH 9.21250 ml
1065724351350046Zertifizierter Puffer pH 9.216x 250 ml
1068486351350038Zertifizierter Puffer pH 10.00250 ml
1265130651350048Zertifizierter Puffer pH 10.006x 250 ml
NIST/DIN-Puffer werden gemäß DIN/ISO 19266 hergestellt und entsprechen den Empfehlungen des National Institute of Standards and Technology und des Deutschen Instituts für Normung, mit einer Genauigkeit von ±0,015 pH-Einheiten.
ProduktcodeLieferanten-Nr.BeschreibungPackungsgröße
1717568130458274NIST/DIN-Puffer pH 1.679250 ml
1755578630667828NIST/DIN-Puffer pH 1.67930x 20 ml (Beutel)
1269923551350052NIST/DIN Buffer pH 4.006250 ml
1539226530111136NIST/DIN-Puffer pH 4.00630x 20 ml (Beutel)
1047407151350054NIST/DIN-Puffer pH 6.865250 ml
1531227530111137NIST/DIN-Puffer pH 6.86530x 20 ml (Beutel)
1261924551350056NIST/DIN-Puffer pH 9.180250 ml
1532227530111138NIST/DIN-Puffer pH 9.18030x 20 ml (Beutel)
1064313151350058NIST/DIN-Puffer pH 10.012250 ml
1780377530111139NIST/DIN-Puffer pH 10.01230x 20 ml (Beutel)
1740663330464127NIST/DIN-Puffer pH 12.454250 ml
Leitfähigkeitsstandards mit Werten von 5 µS/cm, 10 µS/cm, 84 µS/cm, 500 µS/cm, 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm können bei der Kalibrierung und Überprüfung von Leitfähigkeitssensoren helfen. Leitfähigkeitsstandards mit hoher Leitfähigkeit weisen eine hohe Ionenkonzentration auf, während Leitfähigkeitsstandards mit niedriger Leitfähigkeit eine geringe Ionenkonzentration besitzen. Allerdings können diese Standards durch Verdünnung, Verunreinigung oder den Einfluss von CO2 bei Kontakt mit Luft beeinträchtigt werden; ihre Werte ändern sich leicht, insbesondere bei Leitfähigkeitsstandards mit niedriger Leitfähigkeit. Deshalb kann ein Leitfähigkeitsstandard nach dem Öffnen nicht über einen längeren Zeitraum gelagert oder verwendet werden.
Die Standards mit 10 µS/cm, 1,3 µS/cm und 5 µS/cm sind ausschließlich für die Überprüfung von Messungen im Bereich von Reinstwasser vorgesehen, da die Werte von Leitfähigkeitsstandards mit niedriger Leitfähigkeit leicht durch unsachgemäße Handhabung beeinflusst werden. Dagegen sollte der Standard mit 84 µS/cm verwendet werden, um die höchste Kalibriergenauigkeit zu erzielen.
ProduktcodeLieferanten-Nr.BeschreibungPackungsgröße
1545303330090847Leitfähigkeitsprüflösung 1.3 µS250 ml
1589965730094617Leitfähigkeitsstandar 5 µS250 ml
1054528451300169Leitfähigkeitsstandar 10 µS250 ml
1195253551302153Leitfähigkeitsstandar 84 µS250 ml
1197750151300170Leitfähigkeitsstandar 500 µS250 ml
1056376251350092Leitfähigkeitsstandar 1413 µS250 mL
1260131651350096Leitfähigkeitsstandar 1413 µS6x 250 ml
1016638051302049Leitfähigkeitsstandar 1413 µS30x 20 mL (Beutel)
1025935151350094Leitfähigkeitsstandar 12.88 mS250 ml
1261131651350098Leitfähigkeitsstandar 12.88 mS6x 250 ml
1052863251302050Leitfähigkeitsstandar 12.88 mS30x 20 ml (Beutel)