UserName
25356_Merch_P1_Product
DNA-Sequenzierung
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an hochmodernen DNA-Sequenzierungsprodukten, das eine breite Palette an Angeboten umfasst, wie z. B. fortschrittliche chemische Reagenzien, umfassende Sequenzierungs- und Prä-Sequenzierungskits, effiziente Aufreinigungskits, sorgfältig hergestellte Puffer, präzise Standards und eine Reihe anderer unverzichtbarer Werkzeuge und Ressourcen.
AUSGEWÄHLT
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Kosten mit diesem robusten, hochflexiblen Chemie-Kit
25356 Merch P2 Product 1
Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit mit Integrase
Genotypisieren Sie die Protease-, Reverse-Transkriptase- (RT) und Integrase- (IN) Regionen des HIV-1 pol-Gens.
Das Kit enthält gebrauchsfertige Master-Mix, Enzyme sowie positive und negative Kontrollen, um die Schritte RT-PCR, Nested PCR und bidirektionales Zyklus-Sequenzieren abzudecken.
25356 Merch P2 Product 2
Thermo Scientific™ Qubit™ Food Protection Starter Pack
Vereinfachen Sie die DNA-Quantifizierung
Der Thermo Scientific NGS Food Authenticity Workflow ermöglicht die Identifizierung der Fleisch-, Pflanzen- oder Fischarten, die selbst in den anspruchsvollsten Probentypen vorhanden sind.
25356 Merch P2 Product 2
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Die grundlegenden Anforderungen für die DNA-Sequenzierung umfassen:
  • DNA-Vorlage: Die DNA-Probe, die Sie sequenzieren möchten.
  • Primer: Kurze DNA-Fragmente, die den Sequenzierungsprozess initiieren.
  • DNA-Polymerase: Ein Enzym, das neue DNA-Stränge synthetisiert, die komplementär zum Vorlagenstrang sind.
  • Nukleotide: Die Bausteine der DNA, einschließlich standardmäßiger Nukleotide (dNTPs) und modifizierter Nukleotide (ddNTPs) für die Kettenabbruchsequenzierung nach Sanger.
  • Sequenziergerät: Ausrüstung, die die Sequenz der Nukleotide in der DNA liest.
  • Puffer und Reagenzien: Chemische Lösungen, die die notwendigen Bedingungen für die Funktion der DNA-Polymerase bereitstellen.
  • Thermocycler (für einige Methoden): Ein Gerät, das zur Amplifikation von DNA-Segmenten durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet wird.
Verschiedene Sequenzierungsmethoden können zusätzliche oder spezifische Anforderungen haben, aber dies sind die allgemeinen Komponenten, die für die meisten DNA-Sequenzierungsprotokolle benötigt werden.
Die Menge an DNA, die für die Sequenzierung benötigt wird, hängt von der Sequenzierungsmethode und der verwendeten Plattform ab. Hier sind einige allgemeine Richtlinien:
  • Sanger-Sequenzierung:
    • Benötigt typischerweise 10-50 ng gereinigter DNA pro Reaktion
  • Next-Generation Sequencing (NGS):
    • Illumina-Sequenzierung: Benötigt in der Regel 1 ng bis 1 µg DNA, abhängig vom spezifischen Bibliotheksvorbereitungsprotokoll
    • Ion Torrent-Sequenzierung: Benötigt normalerweise etwa 10 ng bis 1 µg Eingangs-DNA
    • Pacific Biosciences (PacBio) Sequenzierung: Benötigt typischerweise 0,5 bis 5 µg hochqualitative DNA
    • Oxford Nanopore Sequenzierung: Benötigt etwa 200 ng bis 1 µg DNA, obwohl einige Protokolle mit nur 10 ng auskommen können
  • Third-Generation Sequencing:
    • Single-Molecule Real-Time (SMRT) Sequenzierung (PacBio): Benötigt oft 0,5 bis 5 µg hochmolekulare DNA
    • Nanopore Sequenzierung (Oxford Nanopore): Benötigt in der Regel etwa 200 ng bis 1 µg DNA, obwohl einige Protokolle geringere Mengen verwenden können
Diese Mengen können je nach spezifischen Protokollen und Kits variieren, daher ist es wichtig, die Richtlinien des Herstellers der Sequenzierungsplattform und des Bibliotheksvorbereitungskits zu konsultieren, das Sie verwenden.
Sanger-Sequenzierung und Next-Generation Sequencing (NGS) sind zwei verschiedene Methoden zur Bestimmung der Nukleotidsequenz in DNA. Hier sind die Hauptunterschiede zwischen ihnen:
Sanger-Sequenzierung
  • Methode: Kettenabbruch mit ddNTPs und Kapillarelektrophorese.
  • Leselänge: Lang (500-1000 bp).
  • Durchsatz: Niedrig; sequenziert ein Fragment nach dem anderen.
  • Genauigkeit: Sehr hoch.
  • Anwendungen: Kleinmaßstäbliche Sequenzierung (z.B. einzelne Gene), Validierung von Varianten.
  • Kosten: Höher pro Base, aber niedrigere Einrichtungskosten für kleine Projekte.
Next-Generation Sequencing (NGS)
  • Methode: Massiv parallele Sequenzierung von Millionen von Fragmenten.
  • Leselänge: Kurz bis lang (100-300 bp für Illumina, länger für PacBio/Oxford Nanopore).
  • Durchsatz: Hoch; sequenziert ganze Genome, Exome oder Transkriptome.
  • Genauigkeit: Hoch, variiert jedoch je nach Plattform.
  • Anwendungen: Großmaßstäbliche Sequenzierung (z.B. ganze Genome, Exome, RNA-Seq, gezielte Sequenzierung).
  • Kosten: Niedriger pro Base, aber höhere Einrichtungskosten; kosteneffektiv für große Projekte.
Die Sanger-Sequenzierung ist ideal für kleinmaßstäbliche Sequenzierungsprojekte aufgrund ihrer hohen Genauigkeit und längeren Leselängen. Sie ist teurer pro Base, hat jedoch niedrigere Einrichtungskosten für kleine Projekte. NGS eignet sich für großmaßstäbliche Sequenzierungsprojekte aufgrund seines hohen Durchsatzes und der Fähigkeit, Millionen von Fragmenten gleichzeitig zu sequenzieren. Es ist kosteneffektiv pro Base für große Projekte, erfordert jedoch erhebliche bioinformatische Ressourcen für die Datenanalyse.
Verwandte Ressourcen
KingFisher PlasmidPro Maxi Processor – Bereiten Sie sich auf eine automatisierte, großmaßstäbliche Plasmidreinigung vor.
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf, sparen Sie Zeit und erzielen Sie außergewöhnliche Ergebnisse mit dem vollautomatisierten Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor.
2356 Merch P8 Doc 1
Advances in Fast PCR Contribute to a Fast Resequencing Workflow
Erleben Sie einen schnellen Sequenzierungs-Workflow in etwa 4 Stunden mit dem Fast PCR Master Mix.
Labels and Ribbons
Kaufen Sie Ihre Marken