Learn More
Memmert™ ONE™ Ölbäder
Zum Schutz von Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ ONE™ Ölbäder gewährleisten umfassenden Temperaturschutz durch eine korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion sowie genaue Elektronik.
972.00 € - 1443.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, VDE, GS |
Display | Digitale LED-Anzeige |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10705973
|
Memmert™
ONE10 |
10 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10642664
|
Memmert™
ONE14 |
14 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10120833
|
Memmert™
ONE7 |
7 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10652664
|
Memmert™
ONE29 |
29 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10233263
|
Memmert™
ONE22 |
22 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10715973
|
Memmert™
ONE45 |
45 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Zahlreiche Reagenzglasgestelle, Körbe und weiteres Zubehör sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.- Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Controller
- Digitalanzeige
- 2 x PT100-Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Regler
- Akustischer und visueller Alarm
- Übertemperaturschutz
Spezifikation
Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler | |
Digitale LED-Anzeige | |
Edelstahl | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz |
CE, VDE, GS | |
Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle | |
200°C | |
230 V |