Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
209.00 € - 490.00 €
Spezifikation
Beschreibung | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermal Transfer |
Produkttyp | Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11539253
|
Brady™
076650 |
30 m | 13 mm | Schwarz |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11539233
|
Brady™
076630 |
30 m | 13 mm | Blau |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11599243
|
Brady™
076646 |
30 m | 13 mm | Braun |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559243
|
Brady™
076642 |
30 m | 13 mm | Grün |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579213
|
Brady™
076613 |
30 m | 13 mm | Durchsichtig |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11539213
|
Brady™
076609 |
30 m | 13 mm | Hellblau |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579253
|
Brady™
076654 |
7,5 m | 13 mm | Grau |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11548924
|
Brady™
999469 |
30 m | 13 mm | Ocker |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519243
|
Brady™
076638 |
30 m | 13 mm | Orange |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559203
|
Brady™
076601 |
30 m | 13 mm | Rosa |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579233
|
Brady™
076634 |
30 m | 13 mm | Violett |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529253
|
Brady™
076649 |
30 m | 29 mm | Schwarz |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529233
|
Brady™
076629 |
30 m | 29 mm | Blau |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519223
|
Brady™
076618 |
30 m | 13 mm | Weiß |
209.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11589243
|
Brady™
076645 |
30 m | 29 mm | Braun |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11569213
|
Brady™
076612 |
30 m | 29 mm | Durchsichtig |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11549243
|
Brady™
076641 |
30 m | 29 mm | Grün |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529213
|
Brady™
076608 |
30 m | 29 mm | Hellblau |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11569253
|
Brady™
076653 |
30 m | 29 mm | Grau |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11509243
|
Brady™
076637 |
30 m | 29 mm | Orange |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11569233
|
Brady™
076633 |
30 m | 29 mm | Violett |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11549203
|
Brady™
076600 |
30 m | 29 mm | Rosa |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11518924
|
Brady™
999466 |
30 m | 29 mm | Himmelblau |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11589223
|
Brady™
076625 |
30 m | 29 mm | Rot |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11589203
|
Brady™
076604 |
30 m | 29 mm | Gelbbraun |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11549223
|
Brady™
076621 |
30 m | 29 mm | Gelb |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519253
|
Brady™
076648 |
30 m | 57 mm | Schwarz |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11509223
|
Brady™
076617 |
30 m | 29 mm | Weiß |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519233
|
Brady™
076628 |
30 m | 57 mm | Blau |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559213
|
Brady™
076611 |
30 m | 57 mm | Durchsichtig |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579243
|
Brady™
076644 |
30 m | 57 mm | Braun |
426.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11539243
|
Brady™
076640 |
30 m | 57 mm | Grün |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519213
|
Brady™
076607 |
30 m | 57 mm | Hellblau |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559253
|
Brady™
076652 |
30 m | 57 mm | Grau |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11568924
|
Brady™
999471 |
30 m | 57 mm | Ocker |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11599233
|
Brady™
076636 |
30 m | 57 mm | Orange |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11539203
|
Brady™
076599 |
30 m | 57 mm | Rosa |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559233
|
Brady™
076632 |
30 m | 57 mm | Violett |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579223
|
Brady™
076624 |
30 m | 57 mm | Rot |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11528924
|
Brady™
999467 |
15 m | 57 mm | Himmelblau |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11579203
|
Brady™
076603 |
30 m | 57 mm | Gelbbraun |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11599213
|
Brady™
076616 |
30 m | 57 mm | Weiß |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11539223
|
Brady™
076620 |
30 m | 57 mm | Gelb |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Polyester | |
Leistungsfähiges Kennzeichnungsklebeband | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. |
Acryl, Permanent | |
Thermal Transfer | |
Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen | |
80 Gardner-Einheiten | |
-40°C | |
750/Packung | |
-40°bis +100 °C | |
0,019 mm |