Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
28.80 € - 182.00 €
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12028371
|
Quickfit
MF17/1/SC |
14/23 | 14/23 |
28.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10440485
|
Quickfit
MF18/2/SC |
19/26 | 19/26 |
32.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12048371
|
Quickfit
MF18/3/SC |
24/29 | 19/26 |
32.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12058371
|
Quickfit
MF18/33/SC |
24/29 | 24/29 |
35.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12455316
|
Quickfit
MF18/44/SC |
29/32 | 29/32 |
47.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12465316
|
Quickfit
MF18/5/SC |
34/35 | 19/26 |
34.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507940
|
Quickfit
MF18/4/SC |
29/32 | 19/26 |
182.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587930
|
Quickfit
MF17/2/SC |
19/26 | 14/23 |
152.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597930
|
Quickfit
MF17/3/SC |
NS 24/29 | NS 24/29 |
158.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
- Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
- Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen