Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt sowie für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
79.00 € - 412.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, USP, GMP |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –51 °C bis 238 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11756128
|
Masterflex™
06411-72 |
6.4 mm | 11.2 mm |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11761179
|
Masterflex™
06411-62 |
1.6 mm | 3.2 mm |
79.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11780039
|
Masterflex™
06411-67 |
3.2 mm | 6.4 mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13064857
|
Masterflex™
06411-79 |
9.6 mm | 16 mm |
412.00 €
25 Fuß |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13103778
|
Masterflex™
06411-70 |
6.4 mm | 8 mm |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12706278
|
Masterflex™
06411-71 |
6.4 mm | 9.6 mm |
179.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descrizione
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Cole-ParmerTM peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und einen niedrigen Kompressionssatz aus.
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Ansprüche der USP Klasse VI.
- Gemäß GMP hergestellt
- Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
- Temperaturbereich: -51 bis 238 °C
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Specifica
FDA-konform, USP, GMP | |
Silikon | |
–51 °C bis 238 °C | |
Durchscheinend |
Ja | |
Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen | |
Ja | |
238 °C |