Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
ohne Angabe
125.00 € - 205.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Gummi 14B |
---|---|
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Material | Höhe (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Höhe (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13111803
|
DWK Life Sciences
224720 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 35 mm | 0.5 dr. |
130.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13121803
|
DWK Life Sciences
224721 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 38 mm | 0.5 dr. |
125.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13131803
|
DWK Life Sciences
224722 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 48 mm | 1.08 dr. |
138.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11704269
|
DWK Life Sciences
224726 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 73 mm | 4.3 dr. |
160.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13151803
|
DWK Life Sciences
224725 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 68 mm | 3.2 dr. |
142.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12442731
|
DWK Life Sciences
224732 |
Borosilikatglas | 48 mm | 1,08 dr. |
149.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12624793
|
DWK Life Sciences
224731 |
Borosilikatglas | 38 mm | 0,5 dr. |
136.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12422731
|
DWK Life Sciences
224730 |
Borosilikatglas | 35 mm | 0,5 dr. |
173.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13141803
|
DWK Life Sciences
224724 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 63 mm | 2.2 dr. |
161.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10322492
|
DWK Life Sciences
224734 |
Borosilikatglas | 62 mm | 2.2 dr. |
158.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13161803
|
DWK Life Sciences
224728 |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | 88 mm | 6.5 dr. |
205.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Preisgünstige Fläschchen in je zwei Packungen mit je 100Stück eingeschweißt, um die Verschmutzung durch Wellpapp-Material zu reduzieren
- Kappen sind separat verpackt
- Als Braunglas- oder Klarglasfläschchen
Spezifikation
Gummi 14B | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss |
Schraube | |
Autoklavierbar |