accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25812-30-0

CH3CH3OH3CCH3OHO

CAS RN 25812-30-0

IUPAC Name: 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
Synonyme: gemfibrozil ausgem nu-pharm brand of gemfibrozil novo gemfibrozil bayvit, gemfibrozilo 1a brand of gemfibrozil pms-gemfibrozil WL-gemfibrozil gemfi 1A pharma GenRX Gemfibrozil
Molekulargewicht (g/mol): 250.34
Summenformel: C15H22O3
InChi Key: HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (8)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Zertifizierung/Konformität 
  • (3)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)