accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 544-76-3

IUPAC Name: hexadecane
Synonyme: cetane N-hexadecane zetan hexadekan
Molekulargewicht (g/mol): 226.45
Summenformel: C16H34
InChi Key: DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (8)
  • (12)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (10)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (12)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (2)
  • (8)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (12)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (4)