503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
nginx
Markierung und Detektion von Nukleinsäuren
Produkte zur Markierung und Detektion von Nukleinsäuren umfassen chemilumineszente EMSA-Kits, DNA- und RNA-Assay-Kits sowie biotinmarkierte und fluoreszierende Nukleinsäure-Sonden. Sie werden verwendet, um Tags zu Nukleinsäuren hinzuzufügen, um die Detektion oder Reinigung zu ermöglichen.
HERVORGEHOBEN
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) und Broad Range (BR) Assay Kits
Hochselektiv für dsDNA gegenüber RNA bieten die Qubit 1X dsDNA HS und BR Assay Kits einfach zu verwendende Formulierungen für die genaue Quantifizierung von dsDNA in 100 und 500 Assay-Formaten. Lambda-Standards bieten ausreichend Material für bis zu 500 Proben.
      25358 - Main Image
      Nicht-radioaktiv
      Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylierungs-Kit
      Biotinylieren Sie die 3-prime terminalen Enden von RNA-Sonden für nicht-radioaktive EMSA und andere Nukleinsäure-Nachweismethoden.
      25358 - teaser11
      Von Hydradisierung bis zur Erkennung
      Cytiva Amersham™ ECL™ Direktes Nukleinsäure-Markierungs-/Nachweissystem
      Verwendung zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen.
      Beseitigt Handhabungs-, Abfall- und regulatorische Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Radioaktivität. Kein Abstreifen von Blots vor dem erneuten Sondieren erforderlich.
      25358 - teaser10
      Schließen Sie Ihre Bestellung ab - Tolle Angebote
      FAQ
      Nukleinsäuremarkierung bezieht sich auf den Prozess der Anbringung eines nachweisbaren Markers oder Labels an ein Nukleinsäuremolekül (DNA oder RNA). Diese Markierung ermöglicht die Visualisierung, den Nachweis und die Quantifizierung von Nukleinsäuren in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen. Es gibt mehrere Arten von Labels, die jeweils spezifische Vorteile und Anwendungen haben:
      • Radioaktive Labels: Einbau radioaktiver Isotope in Nukleinsäuren. Der Nachweis erfolgt mittels Autoradiographie oder Szintillationszählung. Radioaktive Labels sind hochsensitiv, erfordern jedoch spezielle Handhabungs- und Entsorgungsprotokolle aufgrund der Radioaktivität.
      • Fluoreszierende Labels: Anbringung von Fluorophoren (z.B. FITC, Cy3, Cy5) an Nukleinsäuren. Der Nachweis erfolgt mittels Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzspektrometrie. Sie bieten hohe Sensitivität und ermöglichen Multiplexing (Verwendung mehrerer Fluorophore).
      • Enzymatische Labels: Konjugation von Enzymen (z.B. Meerrettichperoxidase, alkalische Phosphatase) an Nukleinsäuren. Der Nachweis erfolgt mittels kolorimetrischer, chemilumineszenter oder fluoreszierender Substrate. Sie sind nützlich für Anwendungen wie Blotting (Southern, Northern) und in situ Hybridisierung.
      • Biotin-Labels: Anbringung von Biotin an Nukleinsäuren und Nachweis mittels Streptavidin oder Avidin, konjugiert mit Enzymen oder Fluorophoren. Sie bieten starke und spezifische Bindung, nützlich für verschiedene Anwendungen.
      • Digoxigenin (DIG)-Labels: Einbau von DIG, einem Steroid-Hapten, in Nukleinsäuren. Der Nachweis erfolgt mittels Anti-DIG-Antikörpern, konjugiert mit Enzymen oder Fluorophoren. Diese sind nützlich für nicht-radioaktive Markierung und Nachweis.
      Methoden der Markierung:
      • Nick-Translation: DNA wird mit DNase behandelt, um Nicks einzuführen, und dann wird DNA-Polymerase I verwendet, um markierte Nukleotide an den Nicks einzubauen.
      • Random Primed Labeling: Zufällige Hexamer-Primer werden verwendet, um die DNA-Synthese zu initiieren und markierte Nukleotide einzubauen.
      • PCR-basierte Markierung: Markierte Nukleotide werden während der PCR-Amplifikation eingebaut.
      • Endmarkierung: Markierung an den 5'- oder 3'-Enden von Nukleinsäuren mittels Enzymen wie T4-Polynukleotidkinase oder terminaler Desoxynukleotidyltransferase.
      • In vitro Transkription: Einbau markierter Nukleotide während der Transkription von RNA aus einer DNA-Vorlage.
      Es gibt mehrere Methoden zur Detektion von Nukleinsäuren, jede mit ihren eigenen Vorteilen und Anwendungen. Einige der häufigsten Methoden sind:
      • Polymerase-Kettenreaktion (PCR): eine weit verbreitete Technik zur Amplifikation von DNA-Sequenzen. Varianten umfassen quantitative PCR (qPCR) zur Messung der DNA-Menge und Reverse Transcription PCR (RT-PCR) zur RNA-Detektion.
      • Gel-Elektrophorese: Wird verwendet, um Nukleinsäuren basierend auf ihrer Größe zu trennen. Oft kombiniert mit Färbemethoden (z.B. Ethidiumbromid) zur Visualisierung von DNA oder RNA.
      • Southern Blotting: Wird zur DNA-Detektion verwendet. Beinhaltet das Übertragen von DNA aus einem Gel auf eine Membran, gefolgt von der Hybridisierung mit einer markierten Sonde.
      • Northern Blotting: Ähnlich wie Southern Blotting, aber zur RNA-Detektion verwendet.
      • In Situ Hybridisierung (ISH): Detektiert Nukleinsäuren innerhalb von fixierten Geweben oder Zellen mittels markierter Sonden.
      • Next-Generation Sequencing (NGS): Hochdurchsatz-Sequenzierungsmethoden zur Analyse von DNA- und RNA-Sequenzen.
      • Mikroarrays: Werden zur Analyse der Genexpression oder zum Genotypisieren verwendet. Bestehen aus einem Raster von DNA-Sonden, die mit Ziel-Nukleinsäuren hybridisieren.
      • CRISPR-basierte Detektion: Verwendet CRISPR/Cas-Systeme zur spezifischen Nukleinsäure-Detektion. Beispiele sind SHERLOCK und DETECTR.
      • Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (FISH): Verwendet fluoreszierende Sonden zur Detektion spezifischer Nukleinsäuresequenzen in intakten Zellen.
      • Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP): Amplifiziert Nukleinsäuren bei konstanter Temperatur. Nützlich für schnelle und Point-of-Care-Tests.
      • Digitale PCR: Ermöglicht die absolute Quantifizierung von Nukleinsäuren durch Aufteilung der Probe in viele einzelne Reaktionen.
      • Nanoporen-Sequenzierung: Detektiert Nukleinsäuren durch Messung von Änderungen in der elektrischen Leitfähigkeit, während DNA- oder RNA-Moleküle durch eine Nanopore passieren.
      Diese Methoden können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich klinischer Diagnostik, Forschung, Forensik und Biotechnologie.
      Nukleinsäuremarkierung und -detektion sind kritische Prozesse in der Molekularbiologie, Diagnostik und Forschung, aber sie bringen mehrere Herausforderungen mit sich. Hier sind einige häufige Herausforderungen:
      • Sensitivität und Spezifität: Die Detektion von Nukleinsäuren mit niedriger Häufigkeit kann schwierig sein, insbesondere in Proben mit niedriger Zielkonzentration oder in komplexen Mischungen. Hohe Spezifität zu erreichen, um zwischen ähnlichen Sequenzen zu unterscheiden oder Kreuzreaktionen mit nicht zielgerichteten Nukleinsäuren zu vermeiden, ist wesentlich, aber kann schwierig sein. Verwenden Sie mismatch-tolerante oder gesperrte Nukleinsäure (LNA)-Basen, um die Spezifität zu erhöhen.
      • Label-Stabilität und Effizienz: Einige Labels können im Laufe der Zeit abgebaut werden oder ihr Signal verlieren, was die Zuverlässigkeit der Detektion beeinträchtigt. Sicherzustellen, dass Labels effizient und gleichmäßig in Nukleinsäuren eingebaut werden, ist entscheidend für konsistente Ergebnisse.
      • Hintergrundrauschen und unspezifische Bindung: Hohe Hintergrundsignale können die Detektion von Ziel-Nukleinsäuren verdecken und das Signal-Rausch-Verhältnis reduzieren. Unspezifische Bindung zwischen Sonden und nicht zielgerichteten Sequenzen kann zu falsch positiven und ungenauen Ergebnissen führen. Verwenden Sie Blockierungsagentien (z.B. BSA, Lachssperma-DNA) während der Hybridisierung, um unspezifische Bindung zu reduzieren. Implementieren Sie strenge Waschschritte, um unspezifisch gebundene Sonden oder Labels zu entfernen. Fügen Sie negative Kontrollen hinzu, um zwischen echten Signalen und Hintergrundrauschen zu unterscheiden.
      • Probenqualität und -vorbereitung: Nukleinsäuren können während der Probenentnahme, Lagerung oder Verarbeitung abgebaut werden, was die Detektionssensitivität beeinträchtigt. Verunreinigungen in der Probe (z.B. Proteine, Salze oder andere Nukleinsäuren) können die Markierungs- und Detektionsprozesse stören. Verwenden Sie geeignete Techniken zur Probenentnahme, Lagerung und Verarbeitung, um den Abbau von Nukleinsäuren zu verhindern (z.B. Verwendung von RNase-Inhibitoren für RNA-Proben).
      • Multiplexing: Die gleichzeitige Detektion mehrerer Ziele (Multiplexing) kann komplex sein und erfordert möglicherweise eine sorgfältige Auswahl kompatibler Labels und Detektionsstrategien. Fluoreszierende Labels, die im Multiplexing verwendet werden, können manchmal spektrale Überlappungen aufweisen, was zu Übersprechen zwischen den Kanälen führt. Wählen Sie fluoreszierende Labels mit minimaler spektraler Überlappung und verwenden Sie geeignete Filter oder Detektionssysteme, um Übersprechen zu reduzieren.
      • Quantifizierungsgenauigkeit: Eine breite dynamische Reichweite für die Quantifizierung zu erreichen, kann schwierig sein, insbesondere bei Methoden wie qPCR. Sicherzustellen, dass die Quantifizierung über verschiedene Proben und Experimente hinweg genau und reproduzierbar ist, erfordert sorgfältige Standardisierung und Kalibrierung.
      Ressourcen und verwandte Informationen
      Artikel auf Englisch
      Qubit-Fluorometer und Assays
      Genaue, spezifische und empfindliche Quantifizierung von DNA, RNA, Endotoxin und Protein.
      25358 - pdf1
      Artikel auf Englisch
      TaqMan Genexpressions-Assay-Lösungen
      Erfahren Sie mehr über TaqMan Gene Expression Assays - den Goldstandard für die Quantifizierung der Genexpression basierend auf der 5´Nuklease-Chemie.
      25358 - pdf2
      Nach Marke einkaufen